Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Dimroth kondensator med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Artikelnummer. p-7189108 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15630775
Brand: DWK Life Sciences 242546101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dimroth-kondensatoren med sin indvendige kølespiral har en stor køleflade og bruges ofte som tilbagesvaler.
På grund af den interne kølespiral er Dimroth kondensatoren kendetegnet ved sin store køleflade (kølevæskeflow i modstrømsprincip). Den mest kendte anvendelse af Dimroth-kondensatoren er tilbagesvaleren. En reaktionsblanding opvarmes, de resulterende dampe kondenserer på kølespiralen og returneres til reaktionsblandingen.
  • Dimroth-kondensatoren består af en spolekondensator placeret i et rør
  • Denne kondensatortype har en større varmevekslerflade og dermed en bedre køleeffekt end Liebig eller Allihn kondensatoren
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Produkt og tilbagesvaler; Destillation; Kondensatorer med længde 160 mm (med standard jordforbindelse 14/23) og 250 mm (med standard jordforbindelse 24/29 og standard jordforbindelse 29/32) er specialstørrelser og ikke efter DIN
Længde (metrisk) 160 mm
Standard konusled nr NS 14/23
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Type Ikke-DIN størrelse