Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Dimroth kondensator med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
På grund af den interne kølespiral er Dimroth kondensatoren kendetegnet ved sin store køleflade (kølevæskeflow i modstrømsprincip). Den mest kendte anvendelse af Dimroth-kondensatoren er tilbagesvaleren. En reaktionsblanding opvarmes, de resulterende dampe kondenserer på kølespiralen og returneres til reaktionsblandingen.
- Dimroth-kondensatoren består af en spolekondensator placeret i et rør
- Denne kondensatortype har en større varmevekslerflade og dermed en bedre køleeffekt end Liebig eller Allihn kondensatoren
- To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Produkt og tilbagesvaler; Destillation; Kondensatorer med længde 160 mm (med standard jordforbindelse 14/23) og 250 mm (med standard jordforbindelse 24/29 og standard jordforbindelse 29/32) er specialstørrelser og ikke efter DIN |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Standard konusled nr | NS 24/29 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone |
| Type | Ikke-DIN størrelse |