Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Eksikkatorlåg, til standard jordforbindelsesstophaner (NS 24/29), type NOVUS, velegnet til alle typer underlag
Eksikkatorlåget bruges til at dække eller forsegle ekssikkatorbunden.
Brand:  DWK Life Sciences™ 244206906
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10007780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 DKK
    1597.62 DKK / Hver
    Spare 87.38 DKK
    5% Off
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
De DURAN™ ekssikkator er en vakuumegnet laboratoriebeholder med formalet låg, som bruges til opbevaring af fugtfølsomme stoffer og til tørring af fugtige produkter. Adskilt af en sigteplade (fremstillet af metal eller porcelæn) indføres et tørremiddel i den nederste del af ekssikkatorbunden, som binder fugten af det stof, der skal tørres, placeret på sigtepladen. For at fremskynde tørringsprocessen kan der eventuelt tilsluttes et vakuum, da væsken fordamper hurtigere på grund af et lavere tryk i ekssikkatoren. Vakuumet påføres via en afspærringsventilforbindelse. For at lette løsnelsen af låget skal ekssikkatorens overfladeslibning være godt smurt, da låget efter evakuering presses på den nederste del. Alle DURAN™ ekssikkatorer er vakuumbestandige, dvs. de kan bruges op til det teknisk højest mulige vakuum.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Velegnet til alle typer underlag
  • NOVUS type med standard jordforbindelse (NS 24/29) samlerør i låget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
DN 300
Borosilikatglas (3.3)
Ideel til at fjerne fugt fra faste stoffer; Opbevaring af fugtfølsomme materialer over længere perioder; Til applikationer, der kræver vakuumtørring; Tørring af materialer; Sikkert arbejde under vakuum