Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Eksikkatorlåg, med specialrør
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De DURAN™ ekssikkator er en vakuumegnet laboratoriebeholder med formalet låg, som bruges til opbevaring af fugtfølsomme stoffer og til tørring af fugtige produkter. Adskilt af en sigteplade (fremstillet af metal eller porcelæn) indføres et tørremiddel i den nederste del af ekssikkatorbunden, som binder fugten af det stof, der skal tørres, placeret på sigtepladen. For at fremskynde tørringsprocessen kan der eventuelt tilsluttes et vakuum, da væsken fordamper hurtigere på grund af et lavere tryk i ekssikkatoren. Vakuumet påføres via en afspærringsventilforbindelse. For at lette løsnelsen af låget skal ekssikkatorens overfladeslibning være godt smurt, da låget efter evakuering presses på den nederste del. Alle DURAN™ ekssikkatorer er vakuumbestandige, dvs. de kan bruges op til det teknisk højest mulige vakuum.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Velegnet til alle typer underlag
- WERTEX type med specialrør (standard jordforbindelse 24/29) med ringrillet flange
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DN 250 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at fjerne fugt fra faste stoffer; Opbevaring af fugtfølsomme materialer over længere perioder; Til applikationer, der kræver vakuumtørring; Tørring af materialer; Sikkert arbejde under vakuum |