Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Eksikkatorlåg, med specialrør
Artikelnummer. 10116860 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Oversigt:
DN 150
DN 250
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10116860 DN 250 Hver
10673592 DN 150 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10116860 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 244306604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1079.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 240.09 DKK
    18% Slukket
På lager
Eksikkatorlåget bruges til at dække eller forsegle ekssikkatorbunden.
De DURAN™ ekssikkator er en vakuumegnet laboratoriebeholder med formalet låg, som bruges til opbevaring af fugtfølsomme stoffer og til tørring af fugtige produkter. Adskilt af en sigteplade (fremstillet af metal eller porcelæn) indføres et tørremiddel i den nederste del af ekssikkatorbunden, som binder fugten af det stof, der skal tørres, placeret på sigtepladen. For at fremskynde tørringsprocessen kan der eventuelt tilsluttes et vakuum, da væsken fordamper hurtigere på grund af et lavere tryk i ekssikkatoren. Vakuumet påføres via en afspærringsventilforbindelse. For at lette løsnelsen af låget skal ekssikkatorens overfladeslibning være godt smurt, da låget efter evakuering presses på den nederste del. Alle DURAN™ ekssikkatorer er vakuumbestandige, dvs. de kan bruges op til det teknisk højest mulige vakuum.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Velegnet til alle typer underlag
  • WERTEX type med specialrør (standard jordforbindelse 24/29) med ringrillet flange
Tekniske data
Oversigt DN 250
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Ideel til at fjerne fugt fra faste stoffer; Opbevaring af fugtfølsomme materialer over længere perioder; Til applikationer, der kræver vakuumtørring; Tørring af materialer; Sikkert arbejde under vakuum