Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Dafert Pattern Burettes with Blue Graduations
Artikelnummer. p-7162706
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 13198009
Brand: Hirschmann™ 3330170
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory.
  • Schellbach
  • Short line
  • With blue graduation
  • Three-way stopcock with glass key
  • Straight form
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Glass
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Schellbach Stripe, Filling Funnel
Skala Blue
Stophane Straight
Stophane materiale Glass
Tolerance ±0.045 mL
Type Dafert Pattern Buret
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt