Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturrør, med lige kant, til Kapsenberg-hætter
Artikelnummer. p-7189146 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11786638
Brand: DWK Life Sciences 261322108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulturrør bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Originalen DURAN™ kulturrør udmærker sig ved deres ensartede vægtykkelsesfordeling, minimale termiske udvidelse og den deraf følgende høje modstand mod temperaturændringer. De er derfor særligt velegnede til arbejde ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Kulturrør med lige kanter kan lukkes med metalhætter eller bomuldspropper for at tillade luftudskiftning
  • Den lige fælg tillader brug af Kapsenberg og metalhætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,0 til 1,2 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Til mikrobiologisk arbejde
Mængde 100/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm