Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturrør, med lige kant, til Kapsenberg-hætter
Artikelnummer. 15222079 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15222079 18 mm Pakke med 100
11786638 16 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15222079 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 261322305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.25 DKK
    959.83 DKK / Pakke med 100
    Spare 137.42 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kulturrør bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Originalen DURAN™ kulturrør udmærker sig ved deres ensartede vægtykkelsesfordeling, minimale termiske udvidelse og den deraf følgende høje modstand mod temperaturændringer. De er derfor særligt velegnede til arbejde ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Kulturrør med lige kanter kan lukkes med metalhætter eller bomuldspropper for at tillade luftudskiftning
  • Den lige fælg tillader brug af Kapsenberg og metalhætter
Specifications
Oversigt 1,0 til 1,2 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Til mikrobiologisk arbejde
Mængde 100/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 18 mm