Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturrør, med DIN gevind, og skruelåg fra PBT
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Originalen DURAN™ kulturrør udmærker sig ved deres ensartede vægtykkelsesfordeling, minimale termiske udvidelse og den deraf følgende høje modstand mod temperaturændringer. De er derfor særligt velegnede til arbejde ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Med DIN gevind og skruelåg fra PBT for lufttæt forsegling (fås også uden skruelåg)
- Høj tæthed på grund af PTFE-belagt silikoneforsegling
- Dyrkning, opbevaring og transport af mikroorganismer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), PBT, PTFE |
| Til brug med | Vækst af mikroorganismer; Opbevaring og transport af små mængder væsker og sterile kulturer; Arbejde med cellekulturmedier under sterile forhold i biosikkerhedsskabe og rene emhætter |
| Inkluderer | Med skruelåg |
| Mængde | 50/Pk. |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |