Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturmedieflaske, med perlekant
Artikelnummer. 15251749 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15251749
Brand: DWK Life Sciences 214513907
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulturflasker er velegnede til fastgørelse af kulturmedier.
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Til dette formål er det vigtigt at fremstille rene kulturmedier, hvorpå de tilsvarende mikroorganismer kan vokse. Bestråling af medierne med IR- eller UV-lys kan fremskynde væksten af kulturerne. Kulturflasker har store bundflader, der er så flade som muligt, så mediets lagtykkelse er ensartet høj.
  • Fås med perlekant eller lige hals til metalhætter
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur
Inkluderer Med perlekant
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 70 mm