Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolbe, Erlenmeyer-form, lige hals til metalhætter Artikelnummer.: 11881000
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolbe, Erlenmeyer-form, lige hals til metalhætter
Artikelnummer. 11881000 Shop alle DWK Life Sciences produkter
250 mL, Pakke med 10
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11881000
Brand: DWK Life Sciences 217713603
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Kulturflasker er velegnede til fastgørelse af kulturmedier.
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Til dette formål er det vigtigt at fremstille rene kulturmedier, hvorpå de tilsvarende mikroorganismer kan vokse. Bestråling af medierne med IR- eller UV-lys kan fremskynde væksten af kulturerne. Kulturflasker har store bundflader, der er så flade som muligt, så mediets lagtykkelse er ensartet høj. Flaskernes lige hals gør det muligt at indsætte Kapsenberg og metalhætter.
  • På grund af deres koniske geometri er disse kolber meget velegnede til rystetest (f.eks. medieoptimering)
  • Den lige hals tillader brug af metalhætter
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder
nr. pr. pakke 10/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolbe, Erlenmeyer-form, lige hals til metalhætter >