Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolbe, Erlenmeyer-form, lige hals til metalhætter
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Til dette formål er det vigtigt at fremstille rene kulturmedier, hvorpå de tilsvarende mikroorganismer kan vokse. Bestråling af medierne med IR- eller UV-lys kan fremskynde væksten af kulturerne. Kulturflasker har store bundflader, der er så flade som muligt, så mediets lagtykkelse er ensartet høj. Flaskernes lige hals gør det muligt at indsætte Kapsenberg og metalhætter.
- På grund af deres koniske geometri er disse kolber meget velegnede til rystetest (f.eks. medieoptimering)
- Den lige hals tillader brug af metalhætter
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 166 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |