Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolbe, Erlenmeyer-form, lige hals til metalhætter
Artikelnummer. 11715045 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11715045
Brand: DWK Life Sciences 217715407
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulturflasker er velegnede til fastgørelse af kulturmedier.
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Til dette formål er det vigtigt at fremstille rene kulturmedier, hvorpå de tilsvarende mikroorganismer kan vokse. Bestråling af medierne med IR- eller UV-lys kan fremskynde væksten af kulturerne. Kulturflasker har store bundflader, der er så flade som muligt, så mediets lagtykkelse er ensartet høj. Flaskernes lige hals gør det muligt at indsætte Kapsenberg og metalhætter.
  • På grund af deres koniske geometri er disse kolber meget velegnede til rystetest (f.eks. medieoptimering)
  • Den lige hals tillader brug af metalhætter
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 131 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder
nr. pr. pakke 10/Pk.