Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturflaske, lige kant, til brug med Kapsenberg-hætter
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Til dette formål er det vigtigt at fremstille rene kulturmedier, hvorpå de tilsvarende mikroorganismer kan vokse. Bestråling af medierne med IR- eller UV-lys kan fremskynde væksten af kulturerne. Kulturflasker har store bundflader, der er så flade som muligt, så mediets lagtykkelse er ensartet høj. Flaskernes lige hals gør det muligt at indsætte Kapsenberg og metalhætter.
- Den lige kant tillader brug af Kapsenberg-hætter
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Oversigt | DIN 38 411, Teil 6 |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |