Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Krystalliserende Fad, uden tud
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde.
- Flad og bred form tillader opløsningsmidler at fordampe hurtigt og jævnt
- Stor jordbund
- Tud til ren hældning
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Krystallisation; Fremstilling af koncentrerede opløsninger; Fås med tud DIN 12 338 eller uden tud DIN 12 337 |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |