Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Krystalliserende Fad, uden tud
Artikelnummer. 11756582 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
3500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11756582 40 ml Pakke med 10
11746582 20 ml Pakke med 10
11766582 60 ml Pakke med 10
11776582 100 ml Pakke med 10
11786582 150 ml Pakke med 10
11746592 300 ml Pakke med 10
11756592 500 ml Pakke med 10
11766592 900 ml Pakke med 10
15221689 3500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11756582 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213133202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.10 DKK
    626.62 DKK / Pakke med 10
    Spare 89.48 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Den flade form samt den flade bund af krystallisationsskålen tillader en jævn fordampning af opløsningsmidler og dermed krystallisation af faste stoffer fra opløsninger og suspensioner.
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde.
  • Flad og bred form tillader opløsningsmidler at fordampe hurtigt og jævnt
  • Stor jordbund
  • Tud til ren hældning
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Krystallisation; Fremstilling af koncentrerede opløsninger; Fås med tud DIN 12 338 eller uden tud DIN 12 337
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 50 mm