Description
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde.
- Flad og bred form tillader opløsningsmidler at fordampe hurtigt og jævnt
- Stor jordbund
- Tud til ren hældning
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Krystallisation; Fremstilling af koncentrerede opløsninger; Fås med tud DIN 12 338 eller uden tud DIN 12 337 |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 95 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?