Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tilslutningsstykke, med standard jordkegle, 90° vinkel
Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Unit Size:
Hver
Description
Forbindelser er overgangsstykker med oliven og har en oliven i stedet for den anden standard jordforbindelse. Rør kan forbindes via denne oliven, som tillader f.eks. tilslutning af en vakuumpumpe.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- 90° vinkel
- Med standard jordkegle
- Nem og tæt tilslutning af slanger
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 stk. |
| Varebeskrivelse | Tilslutning af slanger |
| Ledstørrelse | NS 14/23 |