Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tilslutningsstykke, med standard jordkegle, 90° vinkel
Artikelnummer. 10602842 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10602842
Brand: DWK Life Sciences 243000904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslutningen tillader tilslutning af udstyr via en slange.
Forbindelser er overgangsstykker med oliven og har en oliven i stedet for den anden standard jordforbindelse. Rør kan forbindes via denne oliven, som tillader f.eks. tilslutning af en vakuumpumpe.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • 90° vinkel
  • Med standard jordkegle
  • Nem og tæt tilslutning af slanger
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Varebeskrivelse Tilslutning af slanger
Ledstørrelse NS 29/32