Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tilslutningsstykke, med standard jordkegle, 90° vinkel
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forbindelser er overgangsstykker med oliven og har en oliven i stedet for den anden standard jordforbindelse. Rør kan forbindes via denne oliven, som tillader f.eks. tilslutning af en vakuumpumpe.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- 90° vinkel
- Med standard jordkegle
- Nem og tæt tilslutning af slanger
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Varebeskrivelse | Tilslutning af slanger |
| Ledstørrelse | NS 24/29 |