Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Konisk kolbe, Erlenmeyer-form, bred hals
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hvis der skal anvendes større mængder opløsningsmidler eller tinkturer, kræves en beholder, der opfylder disse krav. Tykvæggede, let koniske beholdere er ideelle til dette formål, og tilberedningsflasken er den foretrukne beholder.
- Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 190 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af større mængder opløsning og tinkturer; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |