Få mere at vide
Karl Hecht™ DURAN™ Overensstemmelsescertificerede volumetriske kolber
Beskrivelse
- Sammensmeltet blå graduering
- Fås med individuelt certifikat for ydeevne, USP batchcertifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
- Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, DAkkS |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard konusled | 24/29 fælles |
| Tolerance | 0.4 mL |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Prop |