Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Spoledestillatkondensator med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Artikelnummer. p-7189320 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10528821
Brand: DWK Life Sciences 242537105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spolekondensatoren tjener til at destillere en reaktionsblanding eller til at afkøle et kondensat.
Typisk for spiralkondensatoren er dens spiralstigerør, som er placeret i en kappe og dermed vaskes rundt af kølemediet (i modsætning til Dimroth-køleren). På grund af denne kondensatstrøm er kondensationsydelsen meget lav, selvom kølesektionen er meget lang. Denne type kondensator bruges derfor sædvanligvis som en nedstrøms ekstra kondensator og ikke som en uafhængig destillationskondensator. På grund af den bedre dræning af kondensat i det snoede stigrør, skal kondensatoren installeres i lodret position.
  • Anvendes normalt som en nedstrøms ekstra køler på grund af lang kølesektion
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kondensat afkøling; Produktkondensator til destillatseparationer; Destillation
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone