Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Spoledestillatkondensator med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Artikelnummer. 10528821 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Pakningsstørrelse
10528821 NS 24/29 Hver
10080011 NS 29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528821 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242537105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    793.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.63 DKK
    12% Slukket
På lager
Spolekondensatoren tjener til at destillere en reaktionsblanding eller til at afkøle et kondensat.
Typisk for spiralkondensatoren er dens spiralstigerør, som er placeret i en kappe og dermed vaskes rundt af kølemediet (i modsætning til Dimroth-køleren). På grund af denne kondensatstrøm er kondensationsydelsen meget lav, selvom kølesektionen er meget lang. Denne type kondensator bruges derfor sædvanligvis som en nedstrøms ekstra kondensator og ikke som en uafhængig destillationskondensator. På grund af den bedre dræning af kondensat i det snoede stigrør, skal kondensatoren installeres i lodret position.
  • Anvendes normalt som en nedstrøms ekstra køler på grund af lang kølesektion
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kondensat afkøling; Produktkondensator til destillatseparationer; Destillation
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone