Beskrivelse
- Høj modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger
- Fremragende termisk opførsel til brug op til 140 °C
- Lang levetid takket være håndværk af høj kvalitet
- Fuldt autoklaverbar ved 121 eller 134 °C
- I forskellige trådstørrelser, former og farver
- Eventuelt med jordhals eller med bred halsåbning
- Varianter med beskyttende belægning tilgængelige
- Inkluderer blå PP skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0.22 gal. |
| Farve | Klar |
| Oversigt | DURAN Laboratorieflaske |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS80 |
| Halsfinish | Bred halsåbning |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |