Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse B buretter med blå gradueringer og Schellbach linje
Artikelnummer. 13197989
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Stophane:
Lateral
Lige
Stophane materiale:
Glas
PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Stophane Stophane materiale Pakningsstørrelse
13197989 25 ml Lateral PTFE Pakke med 2
13167969 10 ml Lige Glas Pakke med 2
13197969 10 ml Lige PTFE Pakke med 2
13157989 10 ml Lateral Glas Pakke med 2
13187989 10 ml Lateral PTFE Pakke med 2
13177969 25 ml Lige Glas Pakke med 2
13107979 25 ml Lige PTFE Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13197989 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3210370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1248.96 DKK / Pakke med 2
    Spare 171.04 DKK
    12% Slukket
På lager
Fremragende til dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Schellbach
  • Kort linje
  • Med blå graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Længde (metrisk) 500 mm
    Gradueringer 0.05 mL
    Højde (metrisk) Skalelængde 500 mm
    Inkluderer Sidestophane
    Skala Blå
    Stophane Lateral
    Stophane materiale PTFE
    Tolerance ±0,045 ml
    Type Schellbach Buret
    Klasse Klasse B
    Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385