Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse B automatiske buretter med hvide gradueringer og lateral glasstophane
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Inkluderer:
Ingen flaske, ingen stribe
Schellbach Stripe, ingen flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pellet
- Med hvid graduering
- Acc. til DIN EN ISO 38
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Sidestophane |
| Farve | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Schellbach Stripe, ingen flaske |
| Skala | Hvid |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | Glas |
| Vis mere |