Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Micro Buretter Blue Graduations
Artikelnummer. 13188009
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Stophane:
Lateral
Lige
Stophane materiale:
Glas
PTFE
Unit Size:
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Stophane Stophane materiale Unit Size
13188009 10 ml Lateral PTFE Pakke med 2
13138009 2 ml Lateral Glas Pakke med 2
13168009 2 ml Lateral PTFE Pakke med 2
13148009 5 ml Lateral Glas Pakke med 2
13178009 5 ml Lateral PTFE Pakke med 2
13118009 5 ml Lige Glas Pakke med 2
13158009 10 ml Lateral Glas Pakke med 2
13128009 10 ml Lige Glas Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 13188009 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 3310360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4545.00 DKK
    3670.79 DKK / Pakke med 2
    Spare 874.21 DKK
    19% Slukket
På lager
Fremragende til dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Schellbach
  • Bang mønster
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Med blå graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Støtte base
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer Bang, Schellbach Striber, Fatning
Stikmateriale PTFE
Skala Blå
Stophane Lateral
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,02 ml
Type Mikroburet
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385