Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Micro Buretter Blue Graduations
Description
- Schellbach
- Bang mønster
- Hovedpunkt ring graduering
- Med blå graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Støtte base
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Inkluderer | Bang, Main Point Ring Graduation, Schellbach Striber, Fatning |
| Stikmateriale | Glas |
| Skala | Blå |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | Glas |
| Tolerance | ±0,01 ml |
| Type | Mikroburet |
| Show More |