Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Buretter med hvide gradueringer
Artikelnummer. 13197979
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Stophane materiale:
Glas
PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Stophane materiale Pakningsstørrelse
13197979 10 ml Glas Pakke med 2
13127989 10 ml PTFE Pakke med 2
13107989 25 ml Glas Pakke med 2
13117989 50 ml Glas Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13197979 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3150160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 DKK
    1805.55 DKK / Pakke med 2
    Spare 249.45 DKK
    12% Slukket
På lager
Fremragende til dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Ravfarvet glas
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Med hvid graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Lige stophane
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Gradueringer 0.02 mL
Højde (metrisk) Skalelængde 500 mm
Skala Hvid
Stophane Lige
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,02 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385