Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Buretter, sorte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Klart glas
- Hovedpunkt ring graduering
- Med sort graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Lige stophane med glasnøgle
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Hovedpunkt Ring graduering |
| Skala | Sort |
| Stophane | Lige |
| Stophane materiale | Glas |
| Tolerance | ±0,02 ml |
| Type | Automatisk Buret |
| Klasse | Klasse AS |
| Vis mere |