Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatiske Buretter Hvide gradueringer Artikelnummer.: 10788421
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatiske Buretter Hvide gradueringer
Artikelnummer. 10788421
25 mL, Ingen flaske
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Inkluderer:
Ingen flaske
Artikelnummer. 10788421
Brand: Hirschmann™ 355037060
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremragende til følsom titrering af mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet
  • Pellet
  • Med hvid graduering
  • Ravfarvet glas
  • Acc. til DIN EN ISO 385
Tekniske data
Farve Brun
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Ingen flaske
Skala Hvid
Stophane Lateral
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,03 ml
Type Automatisk titreringsburet
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385
Produkttitel
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatiske Buretter Hvide gradueringer >