Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatiske Buretter Hvide gradueringer
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Inkluderer:
Ingen flaske
Beskrivelse
- Pellet
- Med hvid graduering
- Ravfarvet glas
- Acc. til DIN EN ISO 385
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Ingen flaske |
| Skala | Hvid |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Vis mere |