Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatiske buretter med blå gradueringer og sidestophane med PTFE-spindel
Beskrivelse
- Titreringsapparat
- Pellet
- Klasse AS , DURAN™
- Blå gradueringer
- Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
- Schellbach striber for øget læsbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Sidestophane |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | DURAN |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Højde (metrisk) | Skalelængde 500 mm |
| Inkluderer | Ingen flaske |
| Skala | Blå |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | PTFE |
| Vis mere |