Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Centrifugerør, med rund bund
Artikelnummer. 11800960 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
6 ml
12 ml
25 ml
50 ml
80 ml
250 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
24 mm
34 mm
40 mm
44 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 11800960
Brand: DWK Life Sciences 216012403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugerør bruges til centrifugering. Her sker en adskillelse af blandingen af stoffer på grund af densiteten af de enkelte komponenter.
En af de vigtigste grundlæggende procestekniske metoder er adskillelse af blandinger af stoffer. Denne arbejdsmetode omfatter centrifugering, som udnytter begrebet masseinerti. En blanding af stoffer, der skal adskilles, fyldes i centrifugerør, anbringes i en centrifuge og roteres. På grund af den høje rotationshastighed skubbes tungere partikler hurtigere og længere væk udad end de lettere. Dette resulterer i adskillelse baseret på massen eller densiteten af de enkelte materialekomponenter.
  • Meget modstandsdygtig over for mekanisk belastning
  • Rund bund tillader sedimentering/separation af faste stoffer på en større overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Centrifugering; Adskillelse af forskellige partikler på grund af forskellig masseinerti (densitet); Adskillelse af materialer ved udnyttelse af centrifugalkraft
Mængde 10/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 40 mm
Produkttype Centrifugerør med rund bund