Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Centrifugerør, med rund bund
Artikelnummer. 11716958 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
12 ml
25 ml
50 ml
80 ml
250 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
24 mm
34 mm
40 mm
44 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11716958 25 ml 24 mm Pakke med 10
11800960 80 ml 40 mm Pakke med 10
11810960 80 ml 44 mm Pakke med 10
11820960 250 ml 56 mm Pakke med 10
11786908 50 ml 34 mm Pakke med 10
11706958 6 ml 12 mm Pakke med 50
11880560 12 ml 16 mm Pakke med 50
7 options
Artikelnummer. 11716958
Brand: DWK Life Sciences 216011407
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugerør bruges til centrifugering. Her sker en adskillelse af blandingen af stoffer på grund af densiteten af de enkelte komponenter.
En af de vigtigste grundlæggende procestekniske metoder er adskillelse af blandinger af stoffer. Denne arbejdsmetode omfatter centrifugering, som udnytter begrebet masseinerti. En blanding af stoffer, der skal adskilles, fyldes i centrifugerør, anbringes i en centrifuge og roteres. På grund af den høje rotationshastighed skubbes tungere partikler hurtigere og længere væk udad end de lettere. Dette resulterer i adskillelse baseret på massen eller densiteten af de enkelte materialekomponenter.
  • Meget modstandsdygtig over for mekanisk belastning
  • Rund bund tillader sedimentering/separation af faste stoffer på en større overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Centrifugering; Adskillelse af forskellige partikler på grund af forskellig masseinerti (densitet); Adskillelse af materialer ved udnyttelse af centrifugalkraft
Mængde 10/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 24 mm