Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Centrifugerør, med konisk bund, vinkel 60°
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
En af de vigtigste grundlæggende procestekniske metoder er adskillelse af blandinger af stoffer. Denne arbejdsmetode omfatter centrifugering, som udnytter begrebet masseinerti. En blanding af stoffer, der skal adskilles, fyldes i centrifugerør, anbringes i en centrifuge og roteres. På grund af den høje rotationshastighed skubbes tungere partikler hurtigere og længere væk udad end de lettere. Dette resulterer i adskillelse baseret på massen eller densiteten af de enkelte materialekomponenter.
- Meget modstandsdygtig over for mekanisk belastning
- På grund af den koniske bund kan selv små mængder faste stoffer opsamles og adskilles
- Vinklen på 60° gør det muligt at detektere små mængder faste stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med | Centrifugering; Adskillelse af forskellige partikler på grund af forskellig masseinerti (densitet); Adskillelse af materialer ved udnyttelse af centrifugalkraft |
| Mængde | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |