Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Burette stophane lateral
Artikelnummer. p-7162696
Til brug med (udstyr):
Burette 2 til 10 ml
Burette 25 ml
Burette 50 ml
Artikelnummer. 10263671
Brand: Hirschmann™ 8901160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedel til økonomisk reparation af en burette med sidestophane.
  • Med glasnøgle
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Til brug med (udstyr) Burette 2 til 10 ml
Materiale Glas
Inkluderer Glas nøgle
Stophane Lateral
Type Buret