Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Burette stophane lateral
Beskrivelse
- Med glasnøgle
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Til brug med (udstyr) | Burette 25 ml |
| Materiale | Glas |
| Inkluderer | Glas nøgle |
| Stophane | Lateral |
| Type | Buret |