Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Burette stophane lateral
Artikelnummer. 10263671
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Burette 2 til 10 ml
Burette 25 ml
Burette 50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10263671 Burette 2 til 10 ml
10273861 Burette 25 ml
10094041 Burette 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10263671 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 8901160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedel til økonomisk reparation af en burette med sidestophane.
  • Med glasnøgle
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Til brug med (udstyr) Burette 2 til 10 ml
Materiale Glas
Inkluderer Glas nøgle
Stophane Lateral
Type Buret