Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Burette stophane lateral
Til brug med (udstyr):
Burette 2 til 10 ml
Burette 25 ml
Burette 50 ml
Beskrivelse
- Med glasnøgle
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Til brug med (udstyr) | Burette 50 ml |
| Materiale | Glas |
| Inkluderer | Glas nøgle |
| Stophane | Lateral |
| Type | Buret |