Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Burette stophane Nøgle, sideindgang, boret og jordet, med tredelt holdeanordning
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Lateral DURAN™ burettehane Stik med 3-delt hanelås har en kalibreret spids (Ø i 0,80-0,85 mm).
- Til det laterale buretteudløb f.eks. til automatiske buretter
- Burette stophanenøgle med kalibreret spids (Ø i 0,80-0,85 mm) for nøjagtigt arbejde
- Jordhaneprop, med 3-delt hanesikring
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 2.5 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 12.5 NS |
| nr. pr. pakke | 50 stk./pakke |
| Til brug med (applikation) | Installation i glasapparater og -anordninger |