Description
Originalen DURAN™ buretter er lavet af meget kemisk resistent borosilikatglas 3.3. Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Det betyder, at mængderne kan tages nøjagtigt efter skalaen, da der ved kalibreringen blev taget højde for væskens vedhæftning til glasset. Tolerancerne for volumen svarer til fejlgrænserne på ISO og DIN. DURAN™ buretter fås med glas- eller PTFE-nøgler. I modsætning til glasnøgler skal PTFE-nøgler ikke smøres, hvilket letter arbejdet i laboratoriet.
- Erstatningsflaske til automatiske buretter
- Leveres uden tilbehør
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Titrering; Volumetrisk måling; Måleanalyse |
| Inkluderer | Med standard jordfuge 29/32, klar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Diameter (metrisk) | 160 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |