Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, klasse AS , med Schellbach stribe og PTFE nøgle
Artikelnummer. 11679968 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11679968 50 ml Pakke med 2
11659968 10 ml Pakke med 2
11669968 25 ml Pakke med 2
12866403 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11679968 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 243303604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00 DKK
    1829.53 DKK / Pakke med 2
    Spare 255.47 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet.
Originalen DURAN™ buretter er lavet af meget kemisk resistent borosilikatglas 3.3. Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Det betyder, at mængderne kan tages nøjagtigt efter skalaen, da der ved kalibreringen blev taget højde for væskens vedhæftning til glasset. Tolerancerne for volumen svarer til fejlgrænserne på ISO og DIN. DURAN™ buretter fås med glas- eller PTFE-nøgler. I modsætning til glasnøgler skal PTFE-nøgler ikke smøres, hvilket letter arbejdet i laboratoriet.
  • Kalibrering er baseret på det udhældede volumen (Ex) ved en referencetemperatur på +°20 C.
  • Med cirkulære ringinddelinger
  • Den mængde væske, der kræves til titrering, som er ukendt på forhånd, kan aflæses præcist, når reaktionen er afsluttet.
  • Med Schellbach stribe
  • Takket være den præcise skala er de ideelle til titrering.
  • Den frigivne væskemængde kan tages nøjagtigt fra skalaen, da væskeadhæsionen til glasset tages i betragtning ved kalibreringen.
  • I modsætning til glasnøglerne skal PTFE-nøglerne ikke smøres, hvilket gør arbejdet i laboratoriet lettere.
  • Med lige standard jordstophane
  • 30 sekunders ventetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Titrering; Volumetrisk måling; Måleanalyse
Inkluderer 2/Pk.
Tolerance ±0,05 ml