Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, klasse AS , med Schellbach stribe og glasnøgle
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Originalen DURAN™ buretter er lavet af meget kemisk resistent borosilikatglas 3.3. Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Det betyder, at mængderne kan tages nøjagtigt efter skalaen, da der ved kalibreringen blev taget højde for væskens vedhæftning til glasset. Tolerancerne for volumen svarer til fejlgrænserne på ISO og DIN. DURAN™ buretter fås med glas- eller PTFE-nøgler. I modsætning til glasnøgler skal PTFE-nøgler ikke smøres, hvilket letter arbejdet i laboratoriet.
- Kalibrering er baseret på det udhældede volumen (Ex) ved en referencetemperatur på +°20 C.
- Med cirkulære ringinddelinger
- Den mængde væske, der kræves til titrering, som er ukendt på forhånd, kan aflæses præcist, når reaktionen er afsluttet.
- Med Schellbach stribe
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklassen AS
- ventetid: 30 sekunder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Titrering; Volumetrisk måling; Måleanalyse |
| Inkluderer | 2/Pk. |
| Tolerance | ±0,02 ml |