Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, klasse A, med Schellbach stribe og glasnøgle
Artikelnummer. 30215946 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
30215946 100 ml -
15261929 25 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30215946 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 243293906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2073.75 DKK
    1819.61 DKK / Pakke med 2
    Spare 254.14 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet.
Originalen DURAN™ buretter er lavet af meget kemisk resistent borosilikatglas 3.3. Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Det betyder, at mængderne kan tages nøjagtigt efter skalaen, da der ved kalibreringen blev taget højde for væskens vedhæftning til glasset. Tolerancerne for volumen svarer til fejlgrænserne på ISO og DIN. DURAN™ buretter fås med glas- eller PTFE-nøgler. I modsætning til glasnøgler skal PTFE-nøgler ikke smøres, hvilket letter arbejdet i laboratoriet.
  • Kalibrering er baseret på det udhældede volumen (Ex) ved en referencetemperatur på +°20 C.
  • Med cirkulære ringinddelinger.
  • Den mængde væske, der kræves til titrering, som er ukendt på forhånd, kan aflæses præcist, når reaktionen er afsluttet
  • Med Schellbach stribe
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklassen AS
  • Ventetid: 30 sekunder
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Titrering; Volumetrisk måling; Måleanalyse
Inkluderer 2/Pk.
Tolerance ±0,1 ml