Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Pærekondensator, (Allihn-kondensator), med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Artikelnummer. p-7189443 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10498382
Brand: DWK Life Sciences 242527104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pærekondensatoren er velegnet til at kondensere dampe fra reaktionsblandinger og bruges normalt som tilbagesvaler.
Pærekondensatoren ligner Liebig-kondensatoren. Dets indvendige stigrør er indsnævret i lige store afstande, hvilket skaber den typiske sfæriske form, der giver den dens navn. På grund af denne form er kølefladen større end Liebig-kondensatorens og genererer større dampturbulens.
  • Bulb-kondensatoren har en større køleflade end Liebig-kondensatoren og dermed højere kølekapacitet
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Tilbageløbssvaler til kondensation og tilbagekobling af (opløsningsmiddel)dampen til reaktionsblandingen; Destillation; Produkt og tilbagesvaler; Condestandard jordfuge med længde 250 mm (med standard jordfuge 24/29 og standard jordfuge 29/32) og 400 mm (med standard jordfuge 24/29) er specialstørrelser og ikke i henhold til DIN
Længde (metrisk) 250 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Type Ikke-DIN størrelse