Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Pærekondensator, (Allihn-kondensator), med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Artikelnummer. 10345011 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10345011 NS 24/29 400 mm Hver
10498382 NS 24/29 250 mm Hver
10243411 NS 29/32 400 mm Hver
10243651 NS 29/32 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10345011 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242528109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 DKK
    692.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.96 DKK
    12% Slukket
På lager
Pærekondensatoren er velegnet til at kondensere dampe fra reaktionsblandinger og bruges normalt som tilbagesvaler.
Pærekondensatoren ligner Liebig-kondensatoren. Dets indvendige stigrør er indsnævret i lige store afstande, hvilket skaber den typiske sfæriske form, der giver den dens navn. På grund af denne form er kølefladen større end Liebig-kondensatorens og genererer større dampturbulens.
  • Bulb-kondensatoren har en større køleflade end Liebig-kondensatoren og dermed højere kølekapacitet
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Til brug med (applikation) Tilbageløbssvaler til kondensation og tilbagekobling af (opløsningsmiddel)dampen til reaktionsblandingen; Destillation; Produkt og tilbagesvaler; Condestandard jordfuge med længde 250 mm (med standard jordfuge 24/29 og standard jordfuge 29/32) og 400 mm (med standard jordfuge 24/29) er specialstørrelser og ikke i henhold til DIN
Længde (metrisk) 400 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Type Ikke-DIN størrelse