Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Buechner-tragt, slidsløvstøtte
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
125 mL
220 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade. Uden ekstra filterpapir er kun grovfiltrering mulig. Buechner-tragte kan også bruges i vakuumfiltrering. Det påførte vakuum accelererer filtreringen.
- Slidseunderstøtningen tjener som bærer til membran- og papirfiltre.
- Fra DURAN™ glas med dets gode termiske stød og kemikalieresistens
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 220 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Kvalitativ uorganisk analyse og præparativ kemi; Grov filtrering (uden ekstra filterpapir); Grov filtrering (uden ekstra filterpapir); Filtrering ved reduceret tryk; Filtrering |
| Diameter (metrisk) skive | 73 mm |
| Mængde | 1 stk. |