Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Buechner-tragt, slidsløvstøtte
Artikelnummer. 10098540 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
125 mL
220 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10098540
Brand: DWK Life Sciences 213414405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade.
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade. Uden ekstra filterpapir er kun grovfiltrering mulig. Buechner-tragte kan også bruges i vakuumfiltrering. Det påførte vakuum accelererer filtreringen.
  • Slidseunderstøtningen tjener som bærer til membran- og papirfiltre.
  • Fra DURAN™ glas med dets gode termiske stød og kemikalieresistens
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 106 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Kvalitativ uorganisk analyse og præparativ kemi; Grov filtrering (uden ekstra filterpapir); Grov filtrering (uden ekstra filterpapir); Filtrering ved reduceret tryk; Filtrering
Diameter (metrisk) skive 95 mm
Mængde 1 stk.